4-Chlor-2,5-xylidin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
H26018.06EA
119
EUR
H26018.06
4-Chlor-2,5-xylidin ≥98%
4-Chlor-2,5-xylidin
Formel:
C₈H₁₀ClN Molecular Weight: 155,63 g/mol Schmelzpunkt: 91…93 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08445705 CAS-Nummer: 20782-94-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |