Swabs tubes
Lieferant: Greiner bio-one
GREISWA6_1000EA 88.7 EUR
GREISWA6_1000 GREISWA5_1000
Swabs tubes
Tupfer Abstrichbestecke mit Transportmedien
Swab in tubes suitable for the collection and transport of non-human bacteriological, serological, and cytological samples.
  • Sterilised by irradiation
  • Swab tubes made of polystyrene
Useful for hygienic controls in veterinary research as well as in environmental sampling.
Verpackung: Individually wrapped.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904