Klebedichtung, SILVERseal™
Lieferant: Greiner bio-one
SILVERseal™
GREI676090_1200EA 1590 EUR
GREI676090_1200
Klebedichtung, SILVERseal™
Versiegeln Mikrotiterplatten-Dichtungen
SILVERseal™ ist eine hitze-, kältebeständige und durchstechbare Aluminiumfolie, die sowohl für PCR-Anwendungen als auch für die Probenlagerung geeignet ist.
  • Temperaturbeständig zwischen −80 und 110 °C
  • Beschichtet mit einem Acrylatklebstoff, der beim Abziehen von der Papierrückseite flach bleibt und sich problemlos auf alle Typen von Mikrotiterplatten auftragen lässt
  • Eine Doppelperforation ermöglicht das Abreißen der überstehenden Klebedichtung und verbessert so das Stapeln von versiegelten Mikrotiterplatten