Klebesiegel
Lieferant: Greiner bio-one
BREATHseal™ EASYseal™
GREI676001BEEA 0 EUR
GREI676001BE GREI676050_100 GREI676002_200 736-0127 736-0129
Klebesiegel
Versiegeln Mikrotiterplatten-Dichtungen
Diese Klebefolien für den Einsatz in der Molekularbiologie stellen eine Alternative zu Heißverschlüssen und Verschlussmatten dar. EASYseal™ ist ein transparenter Klebefilm zum Abdecken von Mikrotiterplatten, um die Proben vor Verdunstung und Kontamination zu schützen. Er eignet sich für die Routinearbeit im Labor, einschließlich ELISA-Anwendungen. BREATHseal™ ist eine gasdurchlässige, durchstechbare Membran mit einer Beschichtung aus Acrylkleber. Sie schützt die Zellen vor Kontamination unter Aufrechterhaltung der Sauerstoffversorgung und ist optimal für Bakterien-, Hefe- und sonstige Zellkulturanwendungen.
  • Frei von RNase, DNase und humaner DNA
  • Nicht pyrogen