Autoklavierbare Beutel
Lieferant: Greiner bio-one
GREI644201_500EA 280 EUR
GREI644201_500 129-9721 129-9722 129-9723 129-9724
Autoklavierbare Beutel
Beutel Entsorgungsbeutel
Diese Vernichtungsbeutel eignen sich besonders zur Entsorgung kontaminierter Laborabfälle. Sie bieten die Möglichkeit einer Autoklav-Nassdampfsterilisierung.
  • Tasche für Autoklavieren und Backofen - beständig bis 160 ° C in einem Ofen und 134 ° C in einem Autoklaven
  • Geeignet für Heißluftsterilisatoren
Diese Vernichtungsbeutel eignen sich besonders zur Entsorgung kontaminierter Laborabfälle. Sie bieten die Möglichkeit einer Autoklav-Nassdampfsterilisierung.
  • Tasche für Autoklavieren und Backofen - beständig bis 160 ° C in einem Ofen und 134 ° C in einem Autoklaven
  • Geeignet für Heißluftsterilisatoren