Urine collection tubes, VACUETTE®
Lieferant: Greiner bio-one
Vacuette®
GREI456007_1200EA 191 EUR
GREI456007_1200 GREI455003_1200 GREI455028_1200 GREI455007_1200
Urine collection tubes, VACUETTE®
Klinisches Diagnosezubehör Klinische Probenentnahme und Probenvorbereitung Sammlung und Vorbereitung von Urinproben
These sterile tubes are used for urine collection, transportation, centrifugation, strip tests, analysis and storage.
  • Exact dosage vacuum and meet quality standards
  • With or without preservative
Hermetically sealed, unbreakable and space saving, with improved safety for laboratory and hospital personnel through the use of a closed system, contamination is virtually impossible when decanting into a secondary vessel.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904