Mehrzweckgefäße
Lieferant: Greiner bio-one
GREI201151_400EA 95.2 EUR
GREI201151_400 GREI205111_1200 GREI189175_700 212-3174 GREI189170_700 212-3164 212-3176 GREI189171_700 GREI214101_1300 GREI224185_160 GREI219102_300 GREI224170_160 216-0595 GREI201171_400 216-0599 216-0596 216-0597 216-0602 216-0603 216-0600 216-0601
Mehrzweckgefäße
Probenbehälter Universalbehälter
PS, glasklar, mit Schnappdeckel oder Schraubverschluss
  • Hergestellt unter aseptischen Bedingungen in einem Reinraum der Klasse II
  • Nur zum Einmalgebrauch
  • Temperaturbereich -20 bis +60 °C
Universell für akademische und medizinische Anwendungen einsetzbar.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904