FPLC-Leersäulen, G-TRAP™
Lieferant: G-Biosciences
GENO786-1290EA 49.8 EUR
GENO786-1290 GENO786-1291
FPLC-Leersäulen, G-TRAP™
Chromatographiesäulen
Diese Leersäulen sind für die Fast Protein Liquid Chromatography (FPLC) vorgesehen.
  • Fritten aus ultrahochmolekularem Polyethylen
Die Säulen werden aus Polypropylen hergestellt und sind in 1-ml- oder 5-ml- Ausführung erhältlich.
Lieferumfang: Bestehend aus Säulenröhrchen, Dichtstopfen, Dichthülse, oberem Verschlussstopfen und unterem Verschlussstopfen, oberer (großer) Fritte, unterer (kleiner) Fritte (in die Säule eingesetzt).