Hand cleansing cream, Solopol® Lime
Lieferant: SC Johnson
Solopol® Lime
EVONLIM4LTREA 156 EUR
EVONLIM4LTR EVONLIM2LT
Hand cleansing cream, Solopol® Lime
Hautpflege Seifen und Hautreiniger
Hand cleanser to remove medium to heavy soiling, synthetic and petroleum-based oils, greases and lubricants in industrial environments.
  • With Deb's patented combination of natural cornmeal and light lime extracts
  • Natural, non-abrasive and cornmeal scrubbers give a deep clean without damaging the skin or harming the environment
  • Contains glycerin and wheatgerm extract to moisturise and condition the skin
  • Petrolium solvent-free, silicone-free
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904