Glycerin-Lösung 20%, Biotechnologische Qualität, steril

Achtung

Synonyme: 1,2,3-PropantriolGlycerol

E550-100MLEA 97.9 EUR
E550-100ML
Glycerin-Lösung 20%, Biotechnologische Qualität, steril
Glycerin

Als Kryokonservierungsmittel in bakteriellen Konservierungsmedien verwendet.


  • Sterile
  • Used in cell culture applications

Formel: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
Molecular Weight: 92,09 g/mol
MDL: MFCD00004722
CAS-Nummer: 56-81-5
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/47/74/734774.jpg

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Colorless haze
Free liquid Pass
Bioburden Test None
Glycerol ID Test Pass
Water (KF) 76 – 84 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR