Ergonomisch gestaltet und ausgerüstet mit innovativer Infrarotsensor-Technologie. Das Dräger X-am® 5600 ist ein Mehrgasmessgerät für die Messung von bis zu sechs Gasen (verwendet duale Gassensoren). Ein bis vier Sensoren mit einem Infrarotsensor und drei XXS EC Sensoren können eingesetzt werden.
- Praktisches und kompaktes Design, leicht zu transportieren
- Verlässliche Warnungen im Falle von explosiven Dämpfen
- Eine optionale, externe Pumpe dient als Lösung für Anwendungen bei Freigabemessungen von Tanks oder Schächten
Bestellinformation: Die Grundausstattung (DRAE8321050) wird ohne Sensoren ausgeliefert, es wird aber mindestens ein Sensor benötigt (Sensoren werden separat verkauft).
Lieferumfang: Ausgestattet mit integrierten Datenlogger, Support-CD, Hersteller- und Kalibrierzertifikaten.