Fässer, weithalsig, verschachtelbar, mit Schraubdeckel, UN-Zulassung
Lieferant: CurTec
CURT7276-98-855EA 120 EUR
CURT7276-98-855 216-1368 216-1369 216-1366 216-1367
Fässer, weithalsig, verschachtelbar, mit Schraubdeckel, UN-Zulassung
Fässer, Fässer, Trommeln
Fässer, HDPE, nestbar, weiß mit blauem Schraubdeckel.
  • Wasserdicht
  • Manipulationssicher
  • Stapelbar
  • UN-Kennzeichnung (1H2) für Gefahrstoffe
  • Lebensmittelecht
Für Lagerung und Versand von Pulvern, Pasten und Flüssigkeiten. Nehmen im Leerzustand weniger Platz ein und tragen zur Verringerung der Logistikkosten bei.