Petrischalen, Kalknatron-Silikatglas, Corning®
Lieferant: Corning
Corning®
CORN70165-100EA 123.85 EUR
CORN70165-100 CORN70165-102 CORN70165-60 CORN70165-101
Petrischalen, Kalknatron-Silikatglas, Corning®
Zellkulturschalen Petrischalen
Kalknatron-Silikatglas. Diese flachen, klaren Petrischalen widerstehen mehreren Sterilisationen (feucht oder trocken). Die Kanten sind gebördelt, um eine größere mechanische Festigkeit zu erreichen. Die Bördelung stellt auch ein Mittel bereit, um einen gleichmäßigen Abstand der Seitenwände, des Bodens und der Abdeckung zu erreichen, wodurch die Kapillarwirkung der kondensierten Feuchtigkeit an den Seiten verringert wird. Sie werden weder chemisch noch thermisch von üblicherweise in Labors verwendeten Methoden zur routinemäßigen Sterilisation beeinflusst. Die Abdeckung der Schale ist nicht luftdicht. Böden haben auch einen dreieckigen Emaille-Referenzpunkt für Serienverdünnungen.
Edges are beaded to provide greater mechanical strength. The bead also provides a means to equally space the side walls of the bottom and cover, reducing capillary action of any condensed moisture within. Dish bottoms feature a triangular enamel reference point for serial dilutions. Cover does not provide airtight seal. Chemical and thermal-resistant.
Bitte beachten Diese Schalen eignen sich nicht für schnelle Temperaturwechsel.