Messzylinder, PP, mit Trichteröffnung, Corning®
Lieferant: Corning
Corning®
CORN3022P-100EA 223.02 EUR
CORN3022P-100 CORN3022P-10 CORN3022P-250 CORN3022P-25 CORN3022P-2L CORN3022P-500 CORN3022P-50 CORN3022P-1L
Messzylinder, PP, mit Trichteröffnung, Corning®
Zylinder Messzylinder
PP, durchscheinend, graduiert
  • Hergestellt mit erhabenen Graduierungen an den Hauptpunkten
  • Mit Sechskantfuß, kalibriert auf Einguss (TC)
  • Temperaturen bis zu 60 °C beeinflussen nicht die Messgenauigkeit
Graduated cylinders Class B calibrated 'To Contain' (TC) according to DIN 12681/ISO 6706.
It is important to recognise the difference in specifications regarding DIN and ASTM standards. For reference, ASTM Class A and B specifications are more precise than DIN Class A and B specifications, respectively.
Standards: Toleranz gemäß ISO 6706