4-Brom-N-(3-chlorpropyl)benzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBOT-0097-5GEA
291
EUR
COBBOT-0097-5G
COBBOT-0097-1G
4-Brom-N-(3-chlorpropyl)benzolsulfonamid
4-Brom-N-(3-chlorpropyl)benzolsulfonamid
Formel:
C₉H₁₁BrClNO₂S |
MDL:
MFCD01215119 CAS-Nummer: 98768-71-9 |