3-Methyl-4-pyridinboronsäure Hydrochlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-8503-1GEA
730
EUR
COBBBB-8503-1G
COBBBB-8503-250M
3-Methyl-4-pyridinboronsäure Hydrochlorid
3-Methyl-4-pyridinboronsäure Hydrochlorid
Formel:
C₆H₉BClNO₂ |
MDL:
MFCD06659519 CAS-Nummer: 1072952-40-9 |