4-Mercaptophenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-8372-5GEA
385
EUR
COBBBB-8372-5G
COBBBB-8372-1G
4-Mercaptophenylboronsäure
4-Mercaptophenylboronsäure
Formel:
C₆H₇BO₂S Molecular Weight: 153,9946 g/mol |
MDL:
MFCD03093887 CAS-Nummer: 237429-33-3 |