Schläuche, PVC
Lieferant: Bürkle
BURK8802-1016EA 36.5 EUR
BURK8802-1016 BURK8876-1016 BURK8802-1218 BURK8802-0612 BURK8876-0612 BURK8802-1320
Schläuche, PVC
Schläuche Transferschlauch
Gewebearmierte PVC-Druckschläuche.
  • Dauerhafte Transparenz
  • Erhöhte Flexibilität
  • Hohe Resistenz gegen Chemikalien
  • Hervorragende Alterungsfestigkeit
  • Ausgezeichnete Abriebfestigkeit
  • Umweltfreundlich
  • Cadmiumfrei
Betriebstemperatur: −20...+60 °C
Hörte (Shore A): 70
Standards: Lebensmittelqualität entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004.
TÜV-geprüft.