Schläuche, Silikon
Lieferant: Bürkle
BURK8803-0812EA 36.4 EUR
BURK8803-0812 BURK8803-0710 BURK8803-0609 BURK8803-0508
Schläuche, Silikon
Schläuche Transferschlauch
Der Silikonschlauch ist sehr flexibler, transparenter Schlauch.
  • Dehnt sich bei Verwendung von organischen Lösungsmitteln
  • Autoklavierbar, Ethylenoxid
  • Für Nahrungsmittel geeignet
  • Temperaturbeständig von −60 bis +180 °C
  • Gute Beständigkeit gegen schwache Säuren
Reagiert weitgehend nicht mit ionisierenden Lösungsmitteln außer chlorierten, aliphatischen und aromatischen Kohlenwasserstoffen.
Härte (Shore A): 55 ±5
Bitte beachten Nicht für starke Säuren und Laugen verwenden.