Dosen, weithalsig, rund, mit Schraubverschluss
Lieferant: Bürkle
BURK6282-0500EA 3.52 EUR
BURK6282-0500 BURK6282-1000 BURK6282-0250 BURK6282-1500 BURK6282-2000 BURK6282-0750 BURK6282-0100
Dosen, weithalsig, rund, mit Schraubverschluss
Dosen Dosen, Universal
HDPE, durchscheinend
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Gute Temperaturbeständigkeit
  • Schraubdeckel aus PP mit Dichtung aus PE
Dank weiter Öffnung ideal geeignet für die Lagerung oder den Versand von Pulvern und Granulaten.