Inkubationsschüttler Inkubationsschrank mit integrierter Schüttelplattform Plattform 285 x 215 mm Schüttelbewegung 50 - 250 rpm Digitaler Timer 1 min - 96 h Max. Beladung 2.5 kg Gewicht 15 kg Garantie 2 Jahre 1 * 1 ST
Lieferant: BIOSAN LTD.
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.