Vollpipetten, BLAUBRAND®, eine Marke, Klasse AS, USP (Einzelzertifikat)
Lieferant: Brand
BLAUBRAND®
BRNDUSP30611EA 42.2 EUR
BRNDUSP30611 BRNDUSP30610 BRNDUSP30613 BRNDUSP30602 BRNDUSP30612 BRNDUSP30601 BRNDUSP30619 BRNDUSP30608 BRNDUSP30607 BRNDUSP30618 BRNDUSP30609 BRNDUSP30615 BRNDUSP30603 BRNDUSP30614 BRNDUSP30617 BRNDUSP30606 BRNDUSP30616 BRNDUSP30605
Vollpipetten, BLAUBRAND®, eine Marke, Klasse AS, USP (Einzelzertifikat)
Pipetten Vollpipetten
AR-Glas®.
  • Justiert auf "Ex"
  • Ringmarke und Beschriftung in blauer Emailfarbe
  • Wartezeit 5 Sekunden
  • Mit USP-Einzelzertifikat
DIN EN ISO 648
Standards: DIN EN ISO 648; DE-M gekennzeichnet