Vollpipetten, BLAUBRAND® ETERNA, eine Marke, Klasse AS
Lieferant: Brand
BLAUBRAND® ETERNA
612-1232EA 9.3 EUR
612-1232 BRND930512 BRND930507 BRND930503 BRND930518 BRNDUSP30512 612-1227 BRNDUSP30503 BRNDUSP30518 612-1223 BRNDUSP30502 612-1234 612-1222 BRND930515 BRNDUSP30514 BRNDUSP30515 BRNDUSP30507 612-1238 612-1235
Vollpipetten, BLAUBRAND® ETERNA, eine Marke, Klasse AS
Pipetten Vollpipetten
AR-Glas®.
  • Justiert auf "Ex"
  • Ringmarke und Beschriftung in brauner ETERNA Diffusionsfarbe
  • Inklusive Chargenzertifikat
  • Auf Anfrage auch mit Einzelzertifikat, USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierschein erhältlich
Standards: DIN EN ISO 648; DE-M gekennzeichnet