Vollpipetten, mit individuellem Zertifikat, BLAUBRAND®, zwei Marken, Klasse AS
Lieferant: Brand
BLAUBRAND®
BRND929722EA 32 EUR
BRND929722 BRND929733 BRND929721 BRND929732 BRND929735 BRND929723 BRND929734 BRND929725 BRND929738 BRND929727
Vollpipetten, mit individuellem Zertifikat, BLAUBRAND®, zwei Marken, Klasse AS
Pipetten Vollpipetten
AR-Glas®
  • Justiert auf "Ex"
  • Wartezeit 5 Sekunden
  • Farbcodiert
Standards: DIN EN ISO 648; DE-M marking