Vollpipetten, mit individuellem Zertifikat, BLAUBRAND®, eine Marke, Klasse AS
Lieferant: Brand
BLAUBRAND®
BRND929711EA 34.1 EUR
BRND929711 BRND929710 BRND929702 BRND929713 612-1074 BRND929719 BRND929708 BRND929718 BRND929707 BRND929709 BRND929715 BRND929704 BRND929703 BRND929714 BRND929706 BRND929717 BRND929716 BRND929705
Vollpipetten, mit individuellem Zertifikat, BLAUBRAND®, eine Marke, Klasse AS
Pipetten Vollpipetten
AR-Glas®.
  • Justiert auf "Ex"
  • Ringmarke und Beschriftung in blauer Emailfarbe
  • Wartezeit 5 Sekunden
  • Mit individuellem Zertifikat
  • Auch als separate USP-Version erhältlich
Standards: DIN EN ISO 648; DE-M gekennzeichnet