Messpipetten, SILBERBRAND ETERNA, Typ 2, Klasse B, völliger Ablauf
Lieferant: Brand
SILBERBRAND ETERNA
BRND27009EA 56.4 EUR
BRND27009 BRND27005 BRND27013 BRND27002 BRND27010 BRND27011 BRND27006
Messpipetten, SILBERBRAND ETERNA, Typ 2, Klasse B, völliger Ablauf
Pipetten Messpipetten
AR-Glas®.
  • Justiert auf "Ex"
  • Nennvolumen an der Oberseite
DIN EN ISO 835
Länge: 360 mm ±10 mm, außer für 25-ml-Pipetten: 450 mm ±10 mm
Standards: DIN EN ISO 835
Bitte beachten * Geeignet für Baumwollstopfen
* Geeignet für Baumwollstopfen