Vollpipetten, BLAUBRAND®, zwei Marken, Klasse AS
Lieferant: Brand
BLAUBRAND®
BRND2.29727EA 59.7 EUR
BRND2.29727 BRND2.29738 BRND2.29725 BRND2.29735 BRND2.29723 BRND2.29734 BRND2.29733 BRND2.29722 BRND2.29732 BRND2.29721
Vollpipetten, BLAUBRAND®, zwei Marken, Klasse AS
Pipetten Vollpipetten
AR-Glas®.
  • Justiert auf "Ex"
  • Marken und Beschriftung in kontrastreicher blauer Emailfarbe
  • Inklusive LOT-Zertifikat
Standards: DIN EN ISO 648; DE-M gekennzeichnet