Pulvertrichter mit kurzem, weitem Stiel
Lieferant: Brand
BRND148045EA 11.55 EUR
BRND148045 BRND148035 BRND148025 BRND148030 BRND148020 BRND148040
Pulvertrichter mit kurzem, weitem Stiel
Trichter Pulvertrichter
PP, durchscheinend.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
  • Autoklavierbar
Zum Umfüllen von pulvrigen Materialen. Auch für Flüssigkeiten geeignet.