Pulvertrichter mit kurzem, weitem Stiel
Lieferant: Brand
BRND146519EA 13.15 EUR
BRND146519 BRND146508 BRND146523 BRND146511 BRND146516 BRND146506
Pulvertrichter mit kurzem, weitem Stiel
Trichter Pulvertrichter
Borosilikatglas 3.3.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Zum Umfüllen von pulvrigen Substanzen, auch für Flüssigkeiten geeignet.