Kollagen VI
Lieferant: Corning
Corning®
BDAA354261EA 586.02 EUR
BDAA354261
Kollagen VI
Zellkultur-Ergänzungen und -Zusätze
Collagen VI ist eine in der Basalmembran ubiquitär vorhandene, schichtartige Matrix, die Epithel- und Endothelzellen unterliegt und Muskelfett- und Nervenzellen umgibt. Es kann auch als dünne Schicht auf Gewebekulturoberflächen aufgetragen werden, um die Zellanhaftung zu verbessern und die Wirkung von Collagen IV auf das Zellverhalten zu erforschen.