Propyltriethoxysilan ≥97%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

B20997.36EA 368.16 EUR
B20997.36 B20997.14 B20997.22
Propyltriethoxysilan ≥97%
Propyltriethoxysilan
Formel: C₉H₂₂O₃Si
Molecular Weight: 206,36 g/mol
Siedepunkt: 179…180 °C
Dichte: 0,8916
Flammpunkt: 57 °C (134 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00026756
CAS-Nummer: 2550-02-9
EINECS: 219-842-7
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR