4-Chlor-2,6-difluorbenzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSPC8238-1GEA
23.4
EUR
APOSPC8238-1G
APOSPC8238-25G
APOSPC8238-5G
4-Chlor-2,6-difluorbenzaldehyd 98%
4-Chloro-2,6-difluorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₃ClF₂O Molecular Weight: 176,55 g/mol Schmelzpunkt: 68…74 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03094460 CAS-Nummer: 252004-45-8 |