4-Ethoxy-3-(trifluormethyl)anilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSPC302332-5GEA
43.7
EUR
APOSPC302332-5G
APOSPC302332-1G
APOSPC302332-10G
4-Ethoxy-3-(trifluormethyl)anilin 98%
4-Ethoxy-3-(trifluormethyl)anilin
Formel:
C₉H₁₀F₃NO Molecular Weight: 205,18 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08056137 CAS-Nummer: 2713-74-8 |