3-Chlor-5-fluor-4-methoxy-2-methylbenzaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSPC302291-1GEA
121
EUR
APOSPC302291-1G
APOSPC302291-10G
APOSPC302291-5G
3-Chlor-5-fluor-4-methoxy-2-methylbenzaldehyd 97%
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxy-2-methylbenzaldehyde
Formel:
C₉H₈ClFO₂ Molecular Weight: 202,61 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22201016 CAS-Nummer: 1373920-69-4 |