Ethyl-8-(trifluormethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSPC300571-250MGEA
139
EUR
APOSPC300571-250MG
Ethyl-8-(trifluormethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat 95%
Ethyl-8-(trifluormethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Formel:
C₁₁H₉F₃N₂O₂ Molecular Weight: 258,20 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16987556 CAS-Nummer: 1363404-84-5 |