2-Amino-5-(trifluormethoxy)benzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSPC2033-1GEA
14.7
EUR
APOSPC2033-1G
2-Amino-5-(trifluormethoxy)benzoesäure 98%
2-Amino-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel:
C₈H₆F₃NO₃ Molecular Weight: 221,14 g/mol Schmelzpunkt: 140…142 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00176651 CAS-Nummer: 83265-56-9 |