4-Hydroxy-2-(trifluormethyl)benzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSPC10356-1GEA
143
EUR
APOSPC10356-1G
APOSPC10356-5G
APOSPC10356-250MG
4-Hydroxy-2-(trifluormethyl)benzonitril 98%
4-Hydroxy-2-(trifluormethyl)benzonitril
Formel:
C₈H₄F₃NO Molecular Weight: 187,12 g/mol Schmelzpunkt: 117…124 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06797340 CAS-Nummer: 320-42-3 |