N,N-Dimethyl-3-borono-4-methylbenzolsulfonamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR9395-1GEA
361
EUR
APOSOR9395-1G
N,N-Dimethyl-3-borono-4-methylbenzolsulfonamid 98%
N,N-Dimethyl-3-borono-4-methylbenzolsulfonamid
Formel:
C₉H₁₄BNO₄S Molecular Weight: 243,0900 g/mol Schmelzpunkt: 86…92 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08056363 CAS-Nummer: 871332-99-9 |