Di(2-pyridyl)keton 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR928006-25GEA 292 EUR
APOSOR928006-25G APOSOR928006-100G APOSOR928006-10G
Di(2-pyridyl)keton 97+%
Di(2-pyridyl)keton
Formel: C₁₁H₈N₂O
Molecular Weight: 184,20
Schmelzpunkt: 52…55 °C
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006288
CAS-Nummer: 19437-26-4