1-Ethyl-1H-pyrazol-4-boronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR907490-1GEA
183
EUR
APOSOR907490-1G
APOSOR907490-5G
1-Ethyl-1H-pyrazol-4-boronsäure 98%
1-Ethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid
Formel:
C₅H₉BN₂O₂ Molecular Weight: 139,9500 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10703521 CAS-Nummer: 847818-56-8 |