4-Amino-1-Boc-piperidin-4-carbonsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR480215-5GEA
94.5
EUR
APOSOR480215-5G
APOSOR480215-25G
4-Amino-1-Boc-piperidin-4-carbonsäure 97%
4-Amino-1-Boc-piperidin-4-carbonsäure
Formel:
C₁₁H₂₀N₂O₄ Molecular Weight: 244,29 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01318728 CAS-Nummer: 183673-71-4 |