N-tert-Butyl-3-boronobenzolsulfonamid 97%
|
Achtung
|
APOSOR4028-500MGEA
265
EUR
APOSOR4028-250MG
APOSOR4028-500MG
APOSOR4028-1G
N-tert-Butyl-3-boronobenzolsulfonamid 97%
N-tert-Butyl-3-boronobenzolsulfonamid
Formel:
C₁₀H₁₆BNO₄S Molecular Weight: 257,1143 g/mol Schmelzpunkt: 120…124 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD06659842 CAS-Nummer: 221290-14-8 |