Oxazol-5-methanol 97%
|
Achtung
|
APOSOR3790-5GEA
0
EUR
APOSOR3790-5G
APOSOR3790-1G
APOSOR3790-250MG
Oxazol-5-methanol 97%
Oxazol-5-methanol
Formel:
C₄H₅NO₂ Molecular Weight: 99,0880 g/mol Schmelzpunkt: 27…28 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD09027272 CAS-Nummer: 127232-41-1 |