Methyl-4-amino-3-iodbenzoat 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR346462-25GEA
152
EUR
APOSOR346462-25G
APOSOR346462-5G
Methyl-4-amino-3-iodbenzoat 95+%
Methyl-4-amino-3-iodbenzoat
Formel:
C₈H₈INO₂ Molecular Weight: 277,0600 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00090423 CAS-Nummer: 19718-49-1 |