2-Chlor-2'-methoxyacetanilid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR33345-1GEA
161
EUR
APOSOR33345-1G
APOSOR33345-5G
APOSOR33345-25G
2-Chlor-2'-methoxyacetanilid 95%
2-Chlor-2'-methoxyacetanilid
Formel:
C₉H₁₀ClNO₂ Molecular Weight: 199,6300 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00095394 CAS-Nummer: 55860-22-5 |