2-Brom-N-methylbenzolsulfonamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR11471-5GEA
397
EUR
APOSOR11471-5G
APOSOR11471-1G
2-Brom-N-methylbenzolsulfonamid 98%
2-Brom-N-methylbenzolsulfonamid
Formel:
C₇H₈BrNO₂S Molecular Weight: 250,11 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03084756 CAS-Nummer: 98192-14-4 |