Natriumhexanoat 99%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

ACRO437540100EA 66.56 EUR
ACRO437540100 ACRO437540250
Natriumhexanoat 99%
Natriumhexanoat
Formel: C₆H₁₁NaO₂
Schmelzpunkt: 231,2…233.8 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00059056
CAS-Nummer: 10051-44-2

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR