(R)-(-)-Methyl-3-hydroxyisobutyrat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
ACRO436180050EA
152
EUR
ACRO436180050
(R)-(-)-Methyl-3-hydroxyisobutyrat 98%
(R)-(-)-Methyl-3-hydroxyisobutyrat
Formel:
C₅H₁₀O₃ Molecular Weight: 118,1311 g/mol Siedepunkt: 60 °C (4Torr) Dichte: 1,07 g/cm³ Flammpunkt: 81 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00063450 CAS-Nummer: 72657-23-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | -23° to -29° (20°C, 589 nm) (c=4, methanol) |