Di(2-pyridyl)keton 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
ACRO155670250EA 388 EUR
ACRO155670250 ACRO155670050
Di(2-pyridyl)keton 98%
Di(2-pyridyl)keton
Formel: C₁₁H₈N₂O
Molecular Weight: 184,20 g/mol
Schmelzpunkt: 53…55 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006288
CAS-Nummer: 19437-26-4
EINECS: 243-067-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to beige to brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 54 °C
GC ≥97.5 %