Recombinat Protein,Human TIMP1 Protein, His Tag,Human TIMP1, His Tag (TI1-H5226) is expressed from human 293 cells (HEK293). It cont ains AA Cys 24 - Ala 207 (Accession AAH00866).This protein carries a polyhistidine tag at the C-terminus. The protei 1 * 50 µG
Lieferant: ACROBIOSYSTEMS INC
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.